631507
1,10-Phenanthrolin-5-amine
97%
Sinônimo(s):
(1,10)-Phenanthrolin-5-ylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
254-258 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H9N3/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H,13H2
chave InChI
DKPSSMOJHLISJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves