Documentos Principais
578169
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl methacrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
pf
62-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
chave InChI
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fluorescent monomer
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
578169-1G4061826751343
578169-500MG