568856
Fluorescein o-acrylate
95%
Sinônimo(s):
3’-Acryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Acryloyloxy fluorescein
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
231-233 °C (lit.)
λmax
490 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C23H14O6/c1-2-21(25)27-14-8-10-18-20(12-14)28-19-11-13(24)7-9-17(19)23(18)16-6-4-3-5-15(16)22(26)29-23/h2-12,24H,1H2
chave InChI
VYLDMXSRCVCHNE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?