Documentos Principais
570257
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-diacrylate
98%
Sinônimo(s):
3’,6′-Diacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Diacryloyloxyfluorescein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H16O7
Número CAS:
Peso molecular:
440.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
160-163 °C (lit.)
λmax
203 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C26H16O7/c1-3-23(27)30-15-9-11-19-21(13-15)32-22-14-16(31-24(28)4-2)10-12-20(22)26(19)18-8-6-5-7-17(18)25(29)33-26/h3-14H,1-2H2
chave InChI
GTQZGVDHWVBMOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fluorescent monomer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Alejandra Gonzalez-Urias et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 182, 110365-110365 (2019-07-26)
Stimuli-responsive polymeric nanogels have been proposed as nanocarriers of cisplatin to maximize its effect for cancer treatment. In this work, a comparative study between anionic core nanogels (ACN) and cationic core nanogels (CCN), both with PEGylated shells, has been performed.