Key Documents
L033000
Sigma-Aldrich
BTT Activator
0.3 M
Sinônimo(s):
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N4S
Número CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
51.9-63.4 g/L (BTT content, titration)
cor
clear
cadeia de caracteres SMILES
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
chave InChI
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step. The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.BTT Activator 0.3M is 5-(Benzylthio)-1H-tetrazole.
Nota de preparo
Acetonitrile / 5-(Benzylthio)-1H-Tetrazole 100 / 6 (v/w)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Oxidizer 0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sigma-Aldrich
L060050
Oxidizer
DCA Deblock configured for ÄKTA® and OligoPilot®, with Toluene
Sigma-Aldrich
L023050
DCA Deblock