About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
prazo de validade
365 days
concentração
97.0-119.0 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
cor
clear colorless, to brownish
compatibilidade
configured for ABI
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cap A solution contains acetic anhydrideanhydride, lutidine and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step. The solution is configured for ABI.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Nota de preparo
Tetrahydrofurane / Lutidine / Acetic Anhydride 8/1/1 (v/v/v)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
6.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L040030-6X450ML | 4061838215888 |
L040030-2.5L | 4061838215864 |
L040030-6X180ML | 4061838215871 |