About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
adequação
conforms to structure (GC, Formulation)
compatibilidade
configured for ABI
Categorias relacionadas
Descrição geral
Cap B solution contains tetrahydrofuran (THF), pyridine, and N-methylimidazole (NMI). It is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Nota de preparo
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Outras notas
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
6.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
-14.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L050030-2.5L | 4061838216045 |
L050030-6X180ML | 4061838216052 |
L050030-6X450ML | 4061838216069 |