Documentos Principais
118603
Sigma-Aldrich
Capping Reagent for DNA Synthesis
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v), Novabiochem®
Sinônimo(s):
Tetrahydrofuran/2,6-Lutidine/Acetic anhydride 8/1/1 (v/v/v) Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
temperatura de transição
flash point 4 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 118603.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 118603.2500: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (38 mm neck finish)
  • 18603.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C