Documentos Principais
BI0830
Sigma-Aldrich
Deblocking Reagent 3% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane
Novabiochem®
Sinônimo(s):
DNA Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
linha de produto
Novabiochem®
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Biosynthesis Novabiochem®
Aplicação
BI0830-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0830-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0830-P4000 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análise
Color (APHA): 20APHA max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Trichloroacetic acid (by titration): 2.95-3.05% w/v
Water (H2O): 200ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2