Key Documents
BI0420
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, .02M I₂O in THF/Pyridine/H2O (70/20/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
DNA Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
temperatura de transição
flash point -13 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
BI0420-0201 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0420-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-0960 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0420-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
BI0420-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.0190-0.0210M
Water (H2O): 9.0-11.0%
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C