Documentos Principais
BI0422
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.02M I₂ in THF/Pyrid (89.6/0.4/10)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
DNA Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
composição
Iodine, 0.018-0.022 M
Pyridine, 0.36-0.44 % (v/v) GC
Tetrahydrofuran, 88.7-90.5 % (v/v) GC (solvent)
water, 9.0-11.0 % (v/v) GC
adequação da reação
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
cor
red
temperatura de transição
flash point -13 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
BI0422-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0422-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0422-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Assay (pyridine, GC): 0.36-0.44% v/v
Assay (tetrahydrofuran, GC): 88.7-90.5% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.018-0.022M
Water (H2O): 9.0-11.0% w/v
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
8.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-13 °C