Documentos Principais
8.57013
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
Sinônimo(s):
0.02M Iodine in THF : Pyridine : Water 69/22/11 (w/w/w), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
215 °C (THF)
adequação da reação
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
temperatura de transição
flash point -21.5 °C (THF)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Capping Reagent
  • 857013.0450: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Attaches directly to Instrument (28/405 neck finish)
  • 857013.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-6.7 °F - (THF)
Ponto de fulgor (°C)
-21.5 °C - (THF)