Produtos recomendados
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
28-32 g/L (TCA content, titration)
técnica(s)
DNA synthesis: suitable
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
clear
p.e.
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L020000-4X2.5L | 4061838215406 |
L020000-200L | 4061837443176 |
L020000-25L | 4061837443183 |
L020000-450ML | 4061838215383 |
L020000-45L | 4061838215390 |
L020000-4X4L | 4061838215413 |