Documentos Principais
L031100
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.25 M
Sinônimo(s):
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
chave InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
Acetronitrile / Activator 42 100 / 7 (v/w)
Outras notas
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Informações legais
This product and it use is are covered under US Patent Number 7,897,758
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Cap A configured for ABI
Sigma-Aldrich
L040030
Cap A
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L031100-450ML
L031100-4X4L4061838099501
L031100-6X450ML4061838215765
L031100-C4061837443275
L031100-10L4061838215734
L031100-20L-N24061838215741
L031100-4X2.5L4061838215758