Documentos Principais
L031180
Sigma-Aldrich
Activator 42®
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade
Sinônimo(s):
5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole Solution, 5-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-2H-tetrazole Solution, Activator 42® Solution
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
compatibilidade
configured for MerMade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
chave InChI
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
Acetronitrile / Activator 42 100 / 7 (v/w)
Outras notas
Activator solution, containing 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Informações legais
This product and it use is are covered under US Patent Number 7,897,758
Activator 42 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetonitrilo
Sigma-Aldrich
L010000
Acetonitrilo
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L031180-6X200ML4061838079244