Key Documents
L030080
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade, configured for ABI 3900
Sinônimo(s):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
forma
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
32-35 g/L (ETT content, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
compatibilidade
configured for ABI 3900
configured for MerMade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
chave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Nota de preparo
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Outras notas
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4