L0302511
ETT Activator
Sinônimo(s):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Produtos recomendados
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
embalagem
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
concentração
39-43 g/L (titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
chave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?