Documentos Principais
75666
Sigma-Aldrich
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N4S
Número CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
crystals
pf
135-138 °C (DSC-onset)
grupo funcional
phenyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
chave InChI
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole (BTT activator) is an organic compound that is used as an activator in the synthesis of oligonucleotides. The activator reacts with the phosphoramidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′-hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Outras notas
Activator for DNA synthesis; superior alternative to tetrazole
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)