Key Documents
634573
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M in acetonitrile
Sinônimo(s):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
linha de produto
Proligo Reagents
concentração
0.25 M in acetonitrile
Impurezas
<0.002% water
pb
81-82 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
chave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup - Solvent