Documentos Principais
L040080
Sigma-Aldrich
Cap A
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
88.7-108.4 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
cor
clear
compatibilidade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Descrição geral
Cap A solution contains acetic anhydride and tetrahydrofuran (THF). It is used after the phosphoramidite reaction/coupling step.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Nota de preparo
Acetic Anhydride / Tetrahydrofurane 9.1/90.9 (v/v)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7