Documentos Principais
L060050
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.05 M, configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
prazo de validade
180 days
concentração
11.4-14.0 g/L (Iodine content, titration)
cor
clear
pH
8.5 (20 °C, 15 g/L)
p.e.
115 °C/1,013 hPa
pf
<-40 °C
compatibilidade
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Oxidizer solution, containing pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Nota de preparo
Pyridine / Water / Iodine 9/1/12,7 (v/v/w)
Informações legais
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L060050-1L4061837443435
L060050-C4061834374855
L060050-4X2.5L4061838216298
L060050-6X1L