Documentos Principais
L084000
Sigma-Aldrich
20% Diethylamine in Acetonitrile
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Impurezas
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
compatibilidade
configured for ÄKTA® andOligoPilot®
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Diethylamine is a secondary aliphatic amine with both N-substituents as ethyl groups. It is a conjugate base of a diethylammonium.
Componentes
Diethylamine / Acetonitrile 20/80 v/v
Informações legais
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)