L050050
Cap B1
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Sinônimo(s):
Cap B
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
adequação
conforms to structure (GC, Formulation)
compatibilidade
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Descrição geral
Cap B1 solution, containing acetonitrile (ACN) and acetic anhydride, is mixed in situ with Cap A and Cap B2 solution during the capping (acetylation) reaction. Pyridine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Nota de preparo
Acetonitrile / Acetic Anhydrid 6/4 (v/v)
Informações legais
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L050050-1.25L | 4061838216083 |
L050050-500ML | 4061837443350 |