Documentos Principais
L023050
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
About This Item
Código UNSPSC:
41116004
descrição
with Toluene
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
Impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
compatibilidade
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Descrição geral
Deblock solution containing dichloroacetic acid (DCA) in toluene removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. This solution contains toluene / Dichloroactic Acid (97/3 v/v).
Aplicação
DCA Deblock solution facilitates removal of the DMT that allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Nota de preparo
Toluene / Dichloroacetic acid 97/3 (v/v)
Informações legais
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)