Documentos Principais
BI0841
Sigma-Aldrich
Deblock Reagent 10% DCA in Toluene
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
DCA Deblock, Deblock Reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
128.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116006
grau
for synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: Lewis acid
temperatura de transição
flash point 7.8 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
chave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Biosynthesis Novabiochem®
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análise
Color (APHA): 20APHA max
Dichloroacetic acid: 9.0-11.0%
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Water (H2O): 200ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Brain,Liver,Testes, Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
7.8 °C