Documentos Principais
M076000
Sigma-Aldrich
Sulfur 42
Sinônimo(s):
Phenyl-3H-1,2,4-dithiazol-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NOS2
Número CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.03
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
solid
embalagem
pkg of 1 g M076000-1G
2 g of 2 g M076000-2G
Impurezas
≤0.1% water content (Karl Fischer)
cor
faintly yellow to yellow
solubilidade
acetonitrile: 0.1 M, clear
adequação
conforms to structure for H-NMR
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1SSC(C2=CC=CC=C2)=N1
InChI
1S/C8H5NOS2/c10-8-9-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
LKDWQHQNDDNHSC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sulfur 42 is a sulfurization reagent.
Aplicação
Sulfur 42 is suitable for use instead of an Oxidizer during the synthesis cycle to manufacture thioated oligonucleotides.
Características e benefícios
  • Sulfur 42 is at least 4 times more reactive than Beaucage reagent or PADS
  • Crystalline powder
  • Odourless, no foul smell
  • Solubility in ACN up to 0.28M at (+10 °C); no need to applied a co-solvent like in DCM, THF
  • The solvent for the dissolution of the reagent should be dry (< 50 ppm) in order to minimize P=O impurities
  • Stable in ACN solution for at least 21 days
  • Recommended reaction time for the sulfurization in oligonucleotide synthesis for a 0.1M solution is 60 sec
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)