213241
Lithium sulfide
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
(lithiosulfanyl)lithium
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Li2S
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lithium
densidade
1.66 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
battery manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li]S[Li]
InChI
1S/2Li.S
chave InChI
ZWDBUTFCWLVLCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?