Documentos Principais
L060084
Sigma-Aldrich
Oxidizer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
concentração
3.9-4.7 g/L iodine (titration)
Descrição geral
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.
Nota de preparo
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 90.54/9.05/0.41/0.43 (v/v/v/w)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-2.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)