Documentos Principais
EZFITSAM1
Millipore
Coletor de filtração EZ-Fit®
1-place manifold, for use with EZ-Fit® Filtration Unit, 316L stainless steel
Sinônimo(s):
Coletor EZ-Fit®, Base do coletor, Base do coletor de filtração, Cabeçote do coletor, Coletor EZ-Fit® para bomba a vácuo EZ-Stream®, aplicação de alto rendimento
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
1-place manifold
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A base do coletor de filtração EZ-Fit® com 1 posição foi especificamente projetada para realizar a filtração laboratorial de amostras. A estrutura do coletor de filtração elimina todas as fontes de contaminação ao longo do uso repetido, pois cada peça da base do coletor é passível de limpeza e autoclavagem.
A base do coletor de filtração EZ-Fit® pode acomodar um cabeçote de filtração e o design ergonômico viabiliza a operação sob capela de fluxo laminar, além de economizar espaço na bancada do laboratório.
O sistema de válvula de 2 vias do coletor de filtração impede que o usuário encoste acidentalmente no cabeçote de filtração durante a abertura ou o fechamento da válvula.
Aplicação
A base do coletor de filtração EZ-Fit® com 1 posição é usada para realizar a filtração laboratorial de rotina de amostras. Amostras líquidas de matérias-primas, produtos em processo e acabados do setor de alimentos e bebidas podem ser testadas usando o equipamento.
Características e benefícios
Os seguintes recursos e benefícios estão associados à base do coletor de filtração® EZ-Fit:
  • Diferentes cabeçotes de filtração se adaptam a dispositivos de filtração reutilizáveis e descartáveis.
  • Cada componente é removível para uma limpeza mais profunda.
  • Peças autoclaváveis.
  • Conexões de encaixe rápido para tubos de vácuo.
  • Altura baixa para facilitar o uso dentro do capô de fluxo laminar.
Embalagem
EZFITBASE1 x1
EZFITMHTA1 x1
Nota de análise
A base do coletor de filtração EZ-Fit® com 1 posição pode filtrar 1 amostra de teste por ciclo.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configurado para