Documentos Principais
EFHAW10IS
Millipore
EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinônimo(s):
Unidade de filtração EZ-Fit® sem almofada absorvente, Dispositivo de filtração por membrana feito de membrana mista de ésteres de celulose reticulada para teste de biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Nível de qualidade
Agency
EP
ISO 7004
USP
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
embalagem
pkg of Single packaging
capacidade do funil
100 mL
tamanho
47 mm
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® System
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A unidade de filtração EZ-FIT® é um dispositivo de filtração de uso único, feito de membrana branca, reticulada de ésteres mistos de celulose (MCE) com uma base rosa. Ela fornece uma maneira segura e rápida de realizar a filtração por membrana, evitando a exposição aos riscos da análise microbiológica.
As unidades de filtração são classificadas por feixe eletrônico, uma tampa ventilada cobre a amostra durante a filtração, e uma borda de 360 graus impede que a pinça toque acidentalmente na área de filtração da membrana durante a transferência da membrana para proteger as amostras contra contaminação, garantindo resultados confiáveis de enumeração microbiana.
O recurso EZ-FIT® Azure torna a unidade de filtragem EZ-FIT® ainda mais ergonômica e conveniente com funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados para um enchimento fácil a partir de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto de funil também impede vazamentos ou que a amostra contorne a membrana.
As unidades de filtração atendem às normas internacionais e minimizam os resíduos nas amostras. As unidades podem ser empilhadas para economizar espaço de trabalho. Esse dispositivo descartável foi projetado para ser encaixado no coletor EZ-FIT® Manifold, que conta com cabeçotes de filtração EZ-FIT® específicos.
Aplicação
As unidades de filtração EZ-FIT® são usadas em análise microbiológica geral, como testes de biocarga de amostras líquidas, inclusive amostras em processo e do produto final de bebidas, produtos farmacêuticos e água. Esses produtos também são usados no CQ industrial e monitoramento da água.
Características e benefícios
  • Unidades de filtração prontas para uso para enumeração microbiana
  • Recuperação microbiana ideal
  • Menos risco de contaminação
  • As unidades podem ser empilhadas para economizar espaço na área de trabalho
  • Funil transparente prático e indicações de volume em todas as direções
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.