Documentos Principais
JBRMHBG05505
Millipore
Monitor 55-Plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, black filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Sinônimo(s):
Unidade de filtração a vácuo
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiais
black filter (gridded)
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
fabricante/nome comercial
55-PLUS Monitor
Parâmetros
100 mL sample volume
diâmetro do filtro
55 mm
área de filtração
21.1 cm2
tamanho de poro
0.45 μm pore size
adequação
suitable for (microbiological analysis)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O Monitor 55-Plus é uma unidade de filtração descartável projetada para recuperar microrganismos em bebidas e água de processo. A unidade de filtração pode filtrar volumes de amostra de até 100 ml e converter a unidade desmontada em uma placa de cultura. A base consiste em uma membrana reticulada do tipo MF ligada a uma almofada absorvente AP10. O design da porta permite que o ar escape e evita que a membrana se curve ao introduzir um nutriente. O adaptador de plástico é usado para fazer uma conexão entre o monitor 55-Plus e uma tampa de neoprene nº 8 com um furo (3/8” I.D.). Um funil modulado de 110 ml cabe na base e possui uma tampa de funil com uma “lupa” embutida para auxiliar no exame de colônias discretas e precisas. Os monitores 55-Plus têm uma área de filtração 50% maior do que os suportes de filtro e dispositivos convencionais de 47 mm, o que resulta em taxas de vazão mais rápidas.O Monitor 55-Plus foi exposto à irradiação gama para reduzir a carga microbiana ambiente.
Aplicação
O Monitor 55-Plus é uma unidade de filtração descartável e pronta para uso para análise microbiológica de bebidas e água em processo
Características e benefícios
  • Conveniente e fácil de usar
  • Dispositivo esterilizado e pronto para uso, economiza tempo e despesas
  • Reduz a carga de trabalho do laboratório
  • Taxa de filtração mais rápida devido à maior área de superfície
Componentes
O Monitor 55-Plus consiste em
  • uma base
  • orifício da porta inferior e tampa
  • funil e tampa
  • adaptador
Informações legais
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor
Global Trade Item Number
SKUGTIN
JBRMHBG055054053252566721