Documentos Principais
JBRMHWG05505
Millipore
Monitor 55-Plus
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Sinônimo(s):
Unidade de filtração de membrana
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
white filter (gridded)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
fabricante/nome comercial
55-PLUS Monitor
Parâmetros
100 mL sample volume
diâmetro do filtro
55 mm
área de filtração
21.1 cm2
capacidade do funil
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
adequação
suitable for (microbiological analysis)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O 55-Plus Monitor é uma unidade de filtração descartável, estéril e pronta para uso projetada para recuperar microrganismos em bebidas e água em processo. A unidade de filtração pode filtrar volumes de amostra de até 100 mL e converter a unidade desmontada em uma placa de cultura adicionando 2 mL do meio de cultura à base após a filtração da amostra. A base consiste em uma membrana de ésteres de celulose mistos (MCE) com grade branca ligada a uma almofada absorvente AP10. O design da porta permite que o ar escape e evita que a membrana se curve ao introduzir um nutriente. O adaptador de plástico é usado para fazer uma conexão entre o monitor 55-Plus e uma tampa de neoprene nº 8 com um furo (3/8” I.D.). Um funil modulado de 110 ml cabe na base e possui uma tampa de funil com uma “lupa” embutida para auxiliar no exame de colônias discretas e precisas. Os monitores 55-Plus têm uma área de filtração 50% maior do que os suportes de filtro e dispositivos convencionais de 47 mm, o que resulta em taxas de vazão mais rápidas. O Monitor 55-Plus foi exposto à irradiação gama para reduzir a carga microbiana ambiente.
Aplicação
O Monitor 55-Plus é uma unidade de filtração descartável e pronta para uso para análise microbiológica de bebidas e água em processo
Características e benefícios
  • Dispositivo conveniente e fácil de usar
  • Esterilizado e pronto para uso – economiza tempo e dinheiro
  • Reduz a carga de trabalho do laboratório
  • Taxa de filtração mais rápida devido à área de superfície maior
Informações legais
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor