Documentos Principais
EFHAW25BS
Millipore
Unidade de filtração EZ-Fit®, com membrana branca, tamanho de poro de 0,45 m, funil de 250 ml, embalagem a granel, sem almofada
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinônimo(s):
Unidade de filtração EZ-Fit® sem almofada absorvente, Dispositivo de filtração por membrana feito de membrana mista de ésteres de celulose reticulada para teste de biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Nível de qualidade
Agency
ISO 7004
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
embalagem
pkg of Bulk packaging with protective bag
capacidade
250 mL
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
250 mL
volume
250 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® System
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtração EZ-FIT® é um dispositivo de filtração de uso único, manufaturado com membrana de ésteres mistos de celulose (MCE) branca e reticulada, com uma base rosa. Ela fornece uma forma segura e rápida de realizar a filtração por membrana, evitando a exposição aos riscos da análise microbiológica.
As unidades de filtração são classificadas por feixe eletrônico, uma tampa ventilada cobre a amostra durante a filtração, e uma borda de 360 graus impede que a pinça toque acidentalmente na área de filtração da membrana durante a transferência da membrana, para proteger as amostras contra contaminação, garantindo resultados confiáveis de enumeração microbiana.
O recurso EZ-FIT® Azure torna a unidade de filtragem EZ-FIT® ainda mais ergonômica e conveniente com funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados, para um enchimento fácil a partir de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto de funil também impede vazamentos ou que a amostra contorne a membrana.
As unidades de filtração atendem às normas internacionais e minimizam os resíduos nas amostras. As unidades podem ser empilhadas para economizar espaço de trabalho. Esse dispositivo descartável foi projetado para ser encaixado no coletor EZ-FIT®, que conta com cabeçotes de filtração EZ-FIT® específicos.
Aplicação
As unidades de filtração EZ-FIT® são usadas para testes de rotina/biocarga de amostras líquidas, inclusive em amostras durante o processo e do produto final nos setores de bebidas, farmacêutico e de água. Esses produtos também são usados no CQ industrial e monitoramento da água.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.