Documentos Principais
EZFITQUICKC
Millipore
Conexão rápida do coletor EZ-Fit®
pkg of (1 plug and 1 connector), spare parts including one plug and connector
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
316L stainless steel
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
spare parts including one plug and connector
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
embalagem
pkg of (1 plug and 1 connector)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A conexão rápida do Coletor EZ-Fit® com um bujão e um conector se encaixa em qualquer extremidade do tubo do coletor e ajuda a escolher a direção do fluxo. O conector do coletor EZ-Fit® está conectado ao sistema de vácuo e o bujão é usado para vedar a outra extremidade aberta do tubo do coletor. O conector e o plugue criam vácuo e sucção ideais, auxiliando na filtragem eficiente.
Aplicação
A conexão rápida EZ-Fit® com um bujão e um conector se encaixa em qualquer extremidade do tubo do coletor e ajuda a escolher a direção do fluxo.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany