L032000
DCI Activator
0.25 M
Sinônimo(s):
DCI activator solution
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
29-32 g/L (DCI content, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
clear
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L032000-4X2.5L | 4061838215789 |
L032000-4X4L | 4061838215796 |
L032000-6X450ML | 4061838215802 |