Key Documents
L032100
Sigma-Aldrich
DCI Activator
0.5 M
Sinônimo(s):
DCI activator solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
58-64 g/L (DCI content, titration)
Impurezas
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
cor
clear
clear
Descrição geral
Activator solution, containing powerful activators like 4,5-dicyanoimidazole(DCI), 5-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1H-tetrazole (Activator 42) or5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions ofphosphoramidites during the extension step. The activator reacts with theamidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate thenforms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of thegrowing oligonucleotide chain.
Nota de preparo
Dicycanoimidazole /Acetonitrile 6/100 (w/v)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)