459828
Álcool etílico, puro
≥99.5%, HPLC/spectrophotometric grade, 200 proof, suitable for UV/Vis spectroscopy and HPLC
Sinônimo(s):
Etanol, Etanol não desnaturado, Álcool absoluto
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Álcool etílico, puro, 200 proof
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
Lim. expl.
3.1-27.7 %
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
200 proof
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.2% water
resíduo de evaporação
<0.001%
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
p.e.
78.3 °C
pf
-114 °C
densidade
0.789 g/mL at 20 °C
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.25
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 270-400 nm Amax: 0.01
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- solução de etanol para síntese de Ga-68 DOTATATE [DOTA-(Tir3)-octreotato (onde DOTA = ácido 1,4,7,10-tetra-azaciclo- dodecano-1,4,7,10-tetracético)] por um sistema de síntese automatizada.
- Solução estoque de ácido aristolóquico para análise por espectrofotometria.
- Partículas de sílica nucleares por um método de Stöber modificado.
- A solução de polivinilpirrolidona (PVP) em combinação com água para síntese de fibras ultrafinas de PVP por um método de assoprar (ar) na solução.
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note