Documentos Principais
AX0152
Supelco
Acetonitrilo
≥99.9% (GC), anhydrous, biotech. grade
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
200-835-2
Nome do produto
Acetonitrilo, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
grau
anhydrous
biotech. grade
Nível de qualidade
200
300
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Absorção UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
anhydrous, Biotechnology
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFree amine (as dimethylamine)1ppm maxRefractive index (n 20/D)1.3434-1.3446Titrable acid2.0µeq/g maxTitrable base0.6µeq/g maxUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.60AU maxUV Abs. at 220 nm0.30AU maxUV Abs. at 230 nm0.08AU maxUV Abs. at 240 nm0.03AU maxUV Abs. at 250 nm0.03AU maxUV Abs. at 270 nm0.02AU maxUV Abs. at 300 nm0.01AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)10ppm max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetonitrilo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrilo