Documentos Principais
1.13212
Supelco
Acetonitrilo
for DNA synthesis (≤ 30 ppm H₂O)
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
741857
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
200-835-2
NACRES:
NA.22
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
524 °C
973 °F
Lim. expl.
16 %
técnica(s)
DNA amplification: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤30 ppm Water
resíduo de evaporação
≤1 mg/L
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
81-82 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 2 °C
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue: ≤ 1 mg/l
Water: ≤ 30 ppm
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetonitrilo for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.00016
Acetonitrilo
Acetonitrilo EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
1.15500
Acetonitrilo
Acetonitrilo isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.14291
Acetonitrilo
Acetonitrilo for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00003
Acetonitrilo
Acetonitrilo gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
Supelco
1.00030
Acetonitrilo
Acetonitrilo for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03725
Acetonitrilo