L070150
Fast Deprotection Cap 2
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Sinônimo(s):
Fast Deprotection Cap A
About This Item
Produtos recomendados
tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
técnica(s)
DNA synthesis: suitable
cor
clear
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - (Acetonitrile)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L070150-2.5L | 4061838216380 |
L070150-4X4L |