Documentos Principais
M070000
Sigma-Aldrich
4,5-Dicyanoimidazole
Sinônimo(s):
4,5-Imidazoledicarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2N4
Número CAS:
Peso molecular:
118.10
Beilstein:
118208
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Impurezas
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
cor
solid white
pf
168-175 °C (lit.)
174-176 °C
adequação
conforms to structure for H-NMR
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1nc[nH]c1C#N
InChI
1S/C5H2N4/c6-1-4-5(2-7)9-3-8-4/h3H,(H,8,9)
chave InChI
XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthew T Holden et al.
Analytical chemistry, 87(22), 11420-11428 (2015-10-24)
The photolithographic fabrication of high-density DNA and RNA arrays on flexible and transparent plastic substrates is reported. The substrates are thin sheets of poly(ethylene terephthalate) (PET) coated with cross-linked polymer multilayers that present hydroxyl groups suitable for conventional phosphoramidite-based nucleic