Documentos Principais
L060020
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M, configured for ABI 3900
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Formulário
liquid
condição de armazenamento
dry at room temperature
concentração
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
cor
clear, brownish solution
compatibilidade
configured for ABI 3900
Descrição geral
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 3900 Formulation.
Nota de preparo
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Informações legais
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L060020-4X2.5L4061838216212
L060020-4X450ML
L060020-6X450ML4061838216229