Documentos Principais
L060005
Sigma-Aldrich
Oxidizer
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
concentração
5-9 mmol/L iodine (titration)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)