Documentos Principais
A111000
Sigma-Aldrich
DMT-dA(bz) Phosphoramidite
Sinônimo(s):
DMT-dA(bz) Amidite, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyadenosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H52N7O7P
Número CAS:
Peso molecular:
857.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
fonte biológica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
powder or granules
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
Impurezas
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
cor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
perfil de nucleosídeo
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
chave InChI
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
Descrição geral
DMT-dA(bz) Phosphoramidite belongs to the group of DNA Phosphoramidites.
Its key features include:
  • Exocyclic amine functions are protected by a benzoyl group (dA(bz) anddC(bz)) or isobutyryl group (dG(ib))
  • Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution,for standard base-protected oligonucleotides
  • The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads tohigh-yield and high-quality oligonucleotides
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)