Documentos Principais
8.57008
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent for DNA Synthesis
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
Sinônimo(s):
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
200
300
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
temperatura de transição
flash point 20.0 °C
densidade
0.99 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Deblock Reagent
  • 857008.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
20.0 °C