ABD43
Anti-Apelin receptor Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Apelin Receptor, Angiotensin Receptor-Like 1, G-Protein Coupled Receptor Apj, G-Protein Coupled Receptor Hg11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APLNR(187)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Apelin receptor in several regions of mouse brain sections.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Apelin receptor on 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse Cerebellum Tissue Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1