Key Documents
07-432
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-K+/Cl cotransportador (KCC2)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, canine, dog
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
O KCC2 é um membro da família de genes cotransportadores de cátion-cloreto. Atua como cotransportadores K-Cl. Os KCCs normalmente reduzem as concentrações intracelulares de cloreto abaixo do potencial de equilíbrio eletroquímico e, dependendo dos gradientes de concentração química de potássio e cloreto, o KCC2 pode operar como um efluxo líquido ou via de influxo. Propõe-se a atuar como o principal extrusor de cloreto para promover a inibição pós-sináptica hiperpolarizante rápida no cérebro. O KCC2 é manifestado em níveis elevados nos neurônios de todo o sistema nervoso e a imunofluorescência mostra que a proteína está localizada nas sinapses inibitórias da medula espinhal. Estudos em camundongos mostraram que o KCC2 reduz a sinalização inibitória dos GABA′s, resultando em defeitos motores, epilepsia e comportamento semelhante ao da ansiedade.
Especificidade
Espera-se uma ampla gama de reações cruzadas de espécies devido à homologia de sequências.
Reconhece o cotransportador K+/Cl- de rato (KCC2), Mr ~140 kDa. Uma faixa desconhecida de >200 kDa também foi detectada.
Imunogênio
Proteína de fusão His-tag N-terminal correspondente aos resíduos 932-1043 do cotransportador K+/Cl- de rato (KCC2).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo cotransportador anti-K+/Cl (KCC2) é validado para uso em IC, WB para a detecção de cotransportador K+/Cl (KCC2) com mais de 15 citações de produtos.
Imunocitoquímica:
Este anticorpo foi relatado por um laboratório independente para detectar o cotransportador K+/Cl- (KCC2) em células Madin Darby Canine Kidney (MDCK) na diluição de 1:200.
Subcategoria de pesquisa
Canais e transportadores de íons&
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em preparações de membrana de cérebro de rato.
Análise por western blot: 1,0 µg/ml deste lote detectou o cotransportador K+/Cl- (KCC2) em preparações de membrana cerebral de rato.
Descrição-alvo
140 kDa
forma física
Formato: Purificado
IgG policlonal de coelho purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M com 0,05% de azida sódica e 30% de glicerol. Líquido a –20 °C.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento.
Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco antes de remover a tampa.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto. Observação: Uma variabilidade nas temperaturas de congeladores abaixo de –20 °C pode fazer com que as soluções contendo glicerol congelem durante o armazenamento.
Nota de análise
Controle
Preparação de membrana de cérebro de rato.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
A Stil et al.
Neuroscience, 164(2), 809-821 (2009-08-25)
The classical GABA/glycine hyperpolarizing inhibition is not observed in the immature spinal cord. GABA(A) and glycine receptors are anions channels and the efficacy of inhibitory transmission in the spinal cord is largely determined by the gradient between intracellular and extracellular
Effects of third trimester-equivalent ethanol exposure on Cl(-) co-transporter expression, network activity, and GABAergic transmission in the CA3 hippocampal region of neonatal rats.
Everett, JC; Licon-Mu?oz, Y; Valenzuela, CF
Alcohol null
J R Williams et al.
The Journal of biological chemistry, 274(18), 12656-12664 (1999-04-23)
The neuron-specific K-Cl cotransporter (KCC2) is hypothesized to function as an active Cl- extrusion pathway important in postsynaptic inhibition mediated by ligand-gated anion channels, like gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) and glycine receptors. To understand better the functional role of
MicroRNA-92 modulates K(+) Cl(-) co-transporter KCC2 expression in cerebellar granule neurons.
Barbato, Christian, et al.
Journal of Neurochemistry, 113, 591-600 (2010)
T Q Vu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(4), 1414-1423 (2000-02-09)
The processing of signals by integrative neurons in the retina and CNS relies strongly on inhibitory synaptic inputs, principally from GABAergic and glycinergic neurons that serve primarily to hyperpolarize postsynaptic neurons. Recent evidence indicates that the neuron-specific K-Cl cotransporter 2