C2206
Anti-β-Catenin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen 88-94 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
several mammalian species
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
dot blot: suitable using the immunogen and related peptides conjugated to BSA
immunocytochemistry: 1:2,000 using cultured MDBK cells
immunohistochemistry: 1:2,000 using bovine kidney frozen sections
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- co-immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoperoxidase assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.