C7738
Anti-β-Catenin−Cy3 antibody, Mouse monoclonal
clone 15B8, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-β-Catenin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
CY3 conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15B8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 94 kDa
reatividade de espécies
chicken, bovine, human, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:100 using methanol/acetone-fixed bovine MDBK/MCF-7 Cell Line
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNB1(1499)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- direct immunofluorescence
- western blotting
- staining
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)