C7479
Anti-Calretinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CAB29, Anti-CAL2, Anti-CR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 29 kDa
reatividade de espécies
rat, human, chicken
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using formalin-fixed, paraffin-embedded rat cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human calretinin
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALB2(794)
rat ... Calb2(117059)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- microarray
- western blotting at a dilution of 1:1,000 using recombinant human calretinin
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3